Learn More
Invitrogen™ DDAO Phosphate (9H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacridin-2-One-7-yl) Phosphate, Diammonium Salt)
Distinguez facilement le substrat et le produit d’hydrolyse
Marque: Invitrogen™ D6487
Description
Le phosphate DDAO de substrat phosphatase [phosphate de 9H-(1,3-dichloro-9,9-diméthylacridine-2-one-7-yl), sel de diammonium] donne un produit d’hydrolyse qui peut être excité par le laser de 633 nm (excitation/émission maximales d’env.645/660). Bien que le substrat lui-même soit fluorescent (excitation/émission maximales d’environ 460/610 nm), la différence entre l’excitation maximale du substrat et celle de son produit d’hydrolyse est supérieure à 200 nm, ce qui permet de distinguer facilement les deux espèces.
Analyse cellulaire, découverte et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, chimie de marquage, étalonnage et CQ de marquage, activité des phosphatases, dosages de l’activité des phosphatases, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Poudre | |
Substrat de phosphatase | |
Phosphatases | |
Fluorimètre, lecteur de microplaques | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
5 mg | |
substrat chimique | |
646⁄659 | |
DDAO |