Learn More
Invitrogen™ Dosage sur microplaques EdU Molecular Probes™ Click-iT™
Flux de travail simple et rapide
Marque: Invitrogen™ C10214
Includes: Le kit contient suffisamment de réactifs pour l’exécution de 400 tests dans un format de plaque à 96 puits.
Description
Kits d'analyse de prolifération cellulaire Click-iT• Click-iT EdU
• Méthode alternative à l'analyse de la prolifération cellulaire avec BrdU
• L'EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine) est un analogue de la thymidine et est incorporé dans l'ADN pendant la synthèse
• La détection est bsée sur une réaction de catalyse d'un ion cuivre covalent entre un azide (Alexa Fluor™) et un alkyne (EdU)
• Pour analyse de microplaques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
1 kit | |
Dosage sur microplaques | |
Réactifs suffisants pour effectuer 400 dosages individuels dans un format de plaque à 96 puits | |
Rouge | |
568/585 |
Fluorescent | |
Amplex UltraRed | |
Plaque à 96 puits | |
Stocker à -20°C, desséché et protégé de la lumière. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, ce kit est stable pendant 1 an. | |
Lecteur de microplaques |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Dosage sur microplaques EdU Molecular Probes™ Click-iT™ > 1 kit