Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Permet de mesurer les changements dans le pH cytosolique de la plupart des cellules.
346.00€ - 468.00€
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Indicateur de pH BCECF AM
Type de colorant Indicateur de pH
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11524147
Afficher les documents
Invitrogen™
B1170
20 x 50 μg
468.00€
1000µg
10646693
Afficher les documents
Invitrogen™
B1150
1mg
346.00€
1mg
Description
Description
  • Avec un pKa d’environ 6,98, un indicateur de pH ratiométrique à double excitation et perméant aux cellules, AM est idéal pour mesurer les changements de pH cytosolique de la plupart des cellules.
  • Les mesures de pH intracellulaires avec le BCECF sont effectuées en déterminant le rapport pH-dépendant de l’intensité d’émission (détectée à 535 nm) lorsque le colorant est excité à environ 490 nm par rapport à l’intensité d’émission lorsqu’il est excité à son point isobestique d’environ 440 nm.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, test de canaux ioniques cellulaires, détection et développement de médicaments, biologie des canaux ioniques, homéostase et signalisation ioniques, identification et validation des cibles et des dérivations, détection du pH.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Lecteur de microplaques
Indicateur de pH
Fluorescence
Indicateur de pH BCECF AM
Température ambiante
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)