Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile, module A 300
Module A 300 pour la prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire
Marque: Miele Professional™ 11116900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à div. verreries labo. comme Erlenmeyer, ballons, etc.
- Équipé de 8 buses d'injection E 352 (6 x 220 mm)
- Équipé de 8 supports-tulipes E 354 pour les buses
- Distance entre les buses 120 mm de largeur, 123 mm de profondeur
Spécification
Injector Module | |
Laboratory washer baskets A 100 and A 150 | |
Deux rangées de quatre injecteurs | |
181 x 220 x 479mm |