Learn More
MMM Medcenter™ ETUVE BACTERIO INCUCELL 222L 70°C
Marque:  MMM Medcenter™ MC000726
Code produit. 10038930
Description
Description
Étuve bactériologique Incucell
• Convection naturelle ou forcée
• Température réglable (ambiance +5°C) à 70°C
• Intérieur inox 1.4301
• Porte interne vitrée
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Régulation à logique floue
• Affichage numérique retro-éclairé
• Résolution 0,1°C
• Sécurité de surchauffe classe 3.1
• Intérieur inox 1.4301
• Extérieur acier galvanisé peint
• Porte externe pleine
• Porte interne vitrée
• Attention: ventilation forcée à utiliser uniquement sur échantillon ne craignant pas l'assèchement
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement, un régulateur de secours la maintient
• Alarme sonore
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 3 profils en mémoire
• Minuterie M/A différé de 1 min à 100 h
• Alarme sonore en fin de cycle
• Port USB pour transfert de données vers imprimante ou PC
• Construction
• Etuve convection naturelle
• Etuve Incucell
• Inclus avec 2 étagères
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
MMM Medcenter™ ETUVE BACTERIO INCUCELL 222L 70°C > Capacity: 222L