Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Convient à l’échantillonnage de poudres collantes et cohésives et de produits tels que le fromage. L’échantillonneur MiniCorer Sampling Systems™ est excellent pour prélever des échantillons de produits semi-solides.
Marque:  Sampling Systems™ 7008A-01
Code produit. 15899381
  • 51.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable 316L
  • Finition vernie brillante de haute qualité
  • Surface lisse
  • Faites pivoter la poignée lorsque l’échantillonneur est poussé dans le produit pour permettre la coupe du noyau du produit
  • Retirez l’échantillonneur lorsque vous avez terminé
Spécification
Spécification
Carottier
Autoclavable
Diamètre de lame max. de 18 mm
Acier inoxydable (316L)
Luminosité
190 mm