Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Convient à l’échantillonnage de poudres collantes et cohésives et de produits tels que le fromage. L’échantillonneur MiniCorer Sampling Systems™ est excellent pour prélever des échantillons de produits semi-solides.
Marque: Sampling Systems™ 7008A-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable 316L
- Finition vernie brillante de haute qualité
- Surface lisse
- Faites pivoter la poignée lorsque l’échantillonneur est poussé dans le produit pour permettre la coupe du noyau du produit
- Retirez l’échantillonneur lorsque vous avez terminé
Spécification
Carottier | |
Autoclavable | |
Diamètre de lame max. de 18 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Luminosité | |
295 mm |