Learn More
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™ :membrane en PVDF Durapore™
Ensembles prêts à l’emploi, activés par seringue, conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles, disponibles avec différentes tailles de pores : 0,1 et 0,22 et 0,45 et 5,0 μm
Marque: Merck SLVVM33RS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Des seringues prêtes à l’emploi, conçues pour stériliser et clarifier les solutions stériles, sont disponibles dans les tailles de pores de 0,1, 0,22, 0,45 et 5,0 μm
- Intégrité testée à 100 %, conditionné individuellement et stérilisé
- Entrée Luer-Lok™ femelle et sortie Luer mâle
- Fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé
- La bande de couleur jaune indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur
- Les filtres de ≤ 0,22 μm sont de qualité stérilisante
- Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
- Avec un certificat de qualité
Membrane (PVDF) Durapore™
- Stérilisation / clarification des solutions biologiques à liaison protéique la plus faible
- En polyfluorure de vinylidène (PVDF)
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques
- Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Compliance
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques.Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Jaune | |
PVDF (Hydrophilic) | |
Stérile | |
Liaison protéique ultra-faible ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions de protéines ou de solutions aqueuses | |
PVDF | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50/Pk. | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue, médical | |
3,3 cm |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
0,1 μm | |
VV | |
< 100 μl | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
10 mL |