Learn More
Kinesis™ Flacons à micro-ondes
Marque: Kinesis™ VMW05-C-100-SB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
KX, à utiliser avec les systèmes d’initialisation (EXP uniquement) de Biotage, verre borosilicaté hydrolytique de première classe exempt de contamination, septa refermable, 40°C à 300°C, 2,0 ml à 5,0 ml