Learn More
Micronova™ Lingettes NovaWipe™
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
46.13€ - 118.37€
Spécification
Type de produit NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Matériau Polyvinyl Alcohol
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
À utiliser avec (équipement) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
13127336
Afficher les documents
Micronova™
WP1-1212
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) 10 Wipers/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13177326
Afficher les documents
Micronova™
WP1-1012
12 x 10 in (30,48 x 25,4 cm) 10 Wipers/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13137336
Afficher les documents
Micronova™
WP1-1418
18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm) 10 Wipers/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13177336
Afficher les documents
Micronova™
WP1-79
9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm) 10 Wipers/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13187336
Afficher les documents
Micronova™
WP1-99
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 10 Wipers/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13147336
Afficher les documents
Micronova™
WP11-99
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spécification
Spécification
NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Reusable
Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Polyvinyl Alcohol
Ideal for general wiping, lapping and polishing applications