Learn More
Micronova™ Ruban à grille conductrice CGT
Ce ruban en polypropylène antistatique conducteur est spécialement conçu en intégrant des grilles conductrices entre deux couches anti-statiques, pour une utilisation sur des dispositifs sensibles dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Marque:  Micronova™ CGT-2
Code produit. 12867023
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rouleau en polypropylène transparent spécial avec surfaces antistatiques et anti-étincelles des deux côtés
  • Les conducteurs quadrillés sont insérés entre deux couches antistatiques
Informations sur la commande
Longueur du rouleau : 36 yd (33 m)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Clear
Ruban pour grilles conductrices
Environnements de décharges électrostatiques, étanchéité, emballage
16°C à 27°C
36 yd
2 in
Acrylic
PP
Non stérile
60°F à 80°F
33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
33 m
50.8 mm