Learn More
Micronova™ Ruban à grille conductrice CGT
Ce ruban en polypropylène antistatique conducteur est spécialement conçu en intégrant des grilles conductrices entre deux couches anti-statiques, pour une utilisation sur des dispositifs sensibles dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Marque: Micronova™ CGT-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau en polypropylène transparent spécial avec surfaces antistatiques et anti-étincelles des deux côtés
- Les conducteurs quadrillés sont insérés entre deux couches antistatiques
Informations sur la commande
Longueur du rouleau : 36 yd (33 m)
Spécification
Non autoclavable | |
Clear | |
Conductive Grid Cleanroom Tape | |
Sealing in ESD Sensitive Environment-Conducts Charge Away From Substrate | |
16°C à 27°C | |
36 yd. | |
1 in |
Acrylic | |
Polypropylene | |
Non stérile | |
60°F à 80°F | |
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | |
33 m | |
25.4 mm |