Learn More
Contec™ Housse pour serpillères en microfibre MicroGenesis™ à usage unique
Mop Cover for use with MicroGenesis 100% synthetic, disposable, microfiber mop.
333.00€ - 384.00€
Spécification
Code couleur | White |
---|---|
Dimensions | 390 x 130 mm |
Type de produit | Mop Head |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16535314
|
Contec™
MGMP0004 |
Non stérile |
333.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16545314
|
Contec™
MGMP0005 |
Stérile |
384.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Synthetic microfiber
- Lightweight and cost effective mop
- Single use - Av 6 sqm coverage
- Ideal for the removal of gross soil and fine particulates
Spécification
White | |
Mop Head | |
Single-use | |
No |
390 x 130 mm | |
Autoclavable | |
Serpillère MicroGenesis | |
Microfibre synthétique |