Learn More
Contec™ Support de serpillère MicroGenesis
GREENER_CHOICE
Le tampon pour serpillère jetable en microfibre 100 % synthétique élimine efficacement les particules fines et les gros débris des sols. Conçu pour être utilisé humide ou sec pour le nettoyage des installations dans les environnements ISO de classes 8 et supérieures. Compatible avec une large gamme de désinfectants, y compris les quats, les peroxydes et l’eau de Javel.
Marque:  Contec™ MGMP0009
122.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17778664
  • 157.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La construction synthétique est compatible avec les désinfectants courants tels que les “quats”, les peroxydes et l’eau de Javel
  • Un nouveau tampon pour chaque utilisation simplifie le contrôle de la qualité, le stockage et la gestion de l’espace, le tout sans risque de contamination croisée
  • Compatible avec la plupart des matériels existants
Spécification
Spécification
4 in x 17,5 in (10 x 44 cm)
White
Non stérile
Oui
Polypropylene
Support de serpillère
Bleu
Non autoclavable