Learn More
Micronova™ Microfiber Slip Cover
Marque: Micronova™ FBC-AA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Coverslip | |
Microfiber | |
305 mm | |
FB-12 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Microfiber Slip Cover > Size: 305mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu