Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de rouge de méthyle, réactif ACS
Code produit. 10479091
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63451-28-5
Formule moléculaire C15H16ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 305.762
Numéro MDL MFCD00012614
Clé InChI ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020
CID PubChem 113227
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque ; chlorhydrate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red hydrochloride
Clarity Passes Test
Formule linéaire (CH3)2NC6H4NNC6H4COOH·HCl
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 305.76
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Couleur Bleu à noir
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl Red hydrochloride, reagent ACS