Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 3-isocyanatobenzoate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 177.16 |