Learn More
Méthoxydiméthyl(p-tolyl)silane, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11357539
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51501-87-2
Formule moléculaire C10H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 180.32
Numéro MDL MFCD09266166
Clé InChI GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
CID PubChem 142850
Nom IUPAC methoxydimethyl(4-methylphenyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.32
Pourcentage de pureté 94%
Sensibilité Moisture sensitive