Learn More
Méthanol, ACS, absolu, faible en acétone, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11378267
Méthanol, ACS, absolu, faible en acétone, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378267
4 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 11378267
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031721.K7
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Methanol is useful in the synthesis of nucleic acids and peptides. It is used as an antifreeze, solvent, fuel, and as a denaturant for ethanol. It is also used for producing biodiesel. It is used for the synthesis of formaldehyde and acetic acid. It is also useful to make chemicals, to remove water from automotive and aviation fuels, as a solvent for paints and plastics, and as an ingredient in a wide variety of products. It plays an important role for the measurement of methyl ester content of pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion °C to 98°C
Couleur Incolore
Densité 0.791
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 4 L
Point d’éclair 11°C (52°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.329
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Beilstein 1098229
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Poids de la formule 32.04
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU25J048 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number031721.K7
Numéro de lotU25J049 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number031721.K7
Nom du produit
Méthanol, ACS, absolu, faible en acétone, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >