Learn More
Méthanol, ACS, qualité spectrophotométrique, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15681460
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité spectrophotométrique ACS,  ≥ 99,9%
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C (literature)
Note relative au nom ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.04 at 260 nm, max. 0.10 at 240 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.40 at 220 nm, max. 0.80 at 210 nm, max. 1.00 at 205 nm
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 64°C to 65°C
Quantité 4 x 2 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 11°C
Température d’allumage 725°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.329
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité Spectrophotométrique