Learn More
Acide métaphosphorique, 39 à 43 %, bal. NaPO{3} (stabilisateur), Thermo Scientific Chemicals
41.51€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS | 37267-86-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HO3P |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.979 |
Numéro MDL | MFCD00011351 |
Clé InChI | UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate |
CID PubChem | 3084658 |
SMILES | OP(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20932.22 |
100 g |
41.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20932.36 |
500 g |
165.83€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide métaphosphorique est utilisé comme agent déshydratant. Son dérivé, l’hexamétaphosphate de sodium, est utilisé comme séquestrant et comme additif alimentaire. Il est également utilisé comme agent de phosphorylation, réactif pour analyse et dans les ciments dentaires.
Solubilité
Soluble dans l’alcool.
Remarques
Forme : Morceaux.Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes, le nitrométhane et les métaux.
Identifiants chimiques
37267-86-0 | |
79.979 | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
3084658 |
HO3P | |
MFCD00011351 | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
OP(=O)=O |
Spécification
Metaphosphoric acid | |
2,2 | |
bal. NaPO3 (stabilisateur) | |
MFCD00011351 | |
14,7345 | |
Soluble in alcohol. | |
OP(=O)=O | |
3084658 | |
39 to 43% |
37267-86-0 | |
Hygroscopique | |
HO3P | |
UN3260 | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
79.979 | |
79.98 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HH314-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-433-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote