Learn More
SI Analytics™ Électrodes combinées en métal ScienceLine
L’électrode combinée en métal ScienceLine SI Analytics™ est le premier choix pour la titration et peut être utilisée dans une gamme d’applications telles que les titrations générales redox.
Marque: SI Analytics™ 285102019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Électrode combinée en métal avec tête de fiche et câble fixe
- À utiliser pour déterminer la valeur acide et l’halogénure (principalement le chlorure)
- Pour déterminer l’indice d’iode, la valeur de peroxyde et les titrations générales de redox
Spécification
Tête | |
Verre | |
Silamid™ | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |
Diaphragme durci au platine | |
Électrode combinée en métal | |
Pt 62 | |
120 mm |