Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium MES, 99 %
55.58€ - 564.81€
Identifiants chimiques
CAS | 71119-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12NNaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.215 |
Numéro MDL | MFCD00065473 |
Clé InChI | IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23673676 |
ChEBI | CHEBI:62955 |
Nom IUPAC | sodium ;2-morpholine-4-yléthanesulfonate |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10585714
|
Thermo Scientific Chemicals
397350250 |
25 g | Flacon en plastique |
55.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10776465
|
Thermo Scientific Chemicals
397351000 |
100 g | Flacon en plastique |
150.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421284
|
Thermo Scientific Chemicals
397355000 |
500 g | Flacon en plastique |
564.81€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
71119-23-8 | |
217.215 | |
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:62955 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C6H12NNaO4S | |
MFCD00065473 | |
23673676 | |
sodium ;2-morpholine-4-yléthanesulfonate |
Spécification
0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm | |
71119-23-8 | |
Poudre | |
Authentic | |
MFCD00065473 | |
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ;2-morpholine-4-yléthanesulfonate | |
23673676 | |
217.22 |
MES sodium salt | |
Blanc | |
99% | |
C6H12NNaO4S | |
Solubility in water: 0.5g/L. | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
217.215 | |
CHEBI:62955 | |
≥98.5% (after ion exchange) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MES sodium salt