Learn More
Sulfate de mercure(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407807
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en médecine comme catalyseur et dans l’extraction de l’or et de l’argent.
Solubilité
Il est soluble dans une solution chaude de H2SO4, NaCl. Non soluble dans l’alcool, l’acétone, l’ammoniac
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à la lumière. Sensible à l’humidité. Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
CID PubChem 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfate
Point de fusion (decomposition)
Quantité 1000 g
Formule linéaire HgSO4
Numéro UN UN1645
Merck Index 14,5887
Informations sur la solubilité It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
Poids de la formule 296.65
Pourcentage de pureté ≥98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 6.47