Learn More
Oxyde de mercure(II) jaune, ≥ 99,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15662080
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(Ii) Oxide Yellow
Quantité 100 g
Formule linéaire HgO
Numéro UN UN1641
Poids de la formule 216.59g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS