Learn More
Thermo Scientific™ Diluant Maximum recovery
Profitez d’une récupération maximale des microorganismes durant la dilution grâce à ce diluant à la fois protecteur et isotonique.
Marque:  Thermo Scientific™ BO0348Z
Code produit. 12776949
  • 40.81€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Profitez d’une récupération maximale des microorganismes durant la dilution grâce à ce diluant Maximum Recovery Thermo Scientific™ Oxoid™ à la fois protecteur et isotonique.
La présence de peptone dans le diluant permet d’obtenir le nombre d’organismes viables afin de garantir la réalisation de procédures quantitatives précises.La force isotonique du diluant assure la récupération des organismes d’origine diverse qui peuvent être vulnérables dans de l’eau distillée ou dans des suspensions aqueuses.La faible concentration de peptones dans le diluant réduit d’au moins 45 minutes la durée de la multiplication des organismes dans l’échantillon au cours de l’étape de dilution1,2
Préservez la viabilité des organismes au cours du processus de dilution avec le diluant maximum recovery à faibles niveaux de peptone.
  • Permet de réaliser des procédures quantitatives précises avec une réduction minimale du nombre d’organismes viables.
  • Réduit d’au moins une heure la durée de multiplication des organismes au sein de l’échantillon lors de la phase de dilution.
  • Prêt à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incolore, transparent
Diluant Maximum recovery
Royaume-Uni
90,0 g + 1,5 g
10/boîte
2 à 25°C
Flacons de sirop
Gélose
Dix flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte