Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
134.00€ - 482.00€
Spécification
À utiliser avec (application) RT-PCR
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
15777526
Afficher les documents
Thermo Scientific™
K1652
100 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15787526
Afficher les documents
Thermo Scientific™
K1681
20 x 20μL Reactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
Spécification
Spécification
RT-PCR