Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food L/S™
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour l’industrie agro-alimentaire, et les secteurs des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
Marque:  Masterflex™ 06402-18
177.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11851435
  • 687.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries agroalimentaire, des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
  • La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Spécification
Tubulure alimentaire Masterflex Norprene
7,9 mm
1500 cm
-51°C
18
3/8 po
Beige opaque
510 mm
Autoclavable
Silicone
Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Acides, alcalis
3,8 à 2300 ml/min.
6,7 m
15°psi
135°C