Learn More
Masterflex™ Pompe péristaltique en plastique ABS / acier L/S™ Easy-Load™ II
Les entraînements numériques de précision offrent trois modes de distribution et sont dotés de moteurs de précision à faible entretien— leur format modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
Marque: Masterflex™ 77923-80
4801.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe— exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
- Moteur réversible—purge de la tubulure avant et après le pompage ou pompage du liquide dans les deux sens
- Moteurs puissants permettant d’empiler des têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
- Plage de débits de 0,28 à 1700 ml/min avec une tubulure I/P incluse—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
- Boîtier du contrôleur empilable en plastique ABS résistant aux éclaboussures : indice IP 33
- Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB25 à l’arrière du contrôleur
Spécification
CE | |
LCD | |
0,28 à 1700 ml/min. | |
Oui | |
Entraînement modulaire numérique 77301-40, tubulure C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 10 pi (3 m), tête de pompe Easy-Load II 77200-62 | |
L/S Easy-Load II | |
L/S Easy-Load II 77200-62 | |
96,77 mm | |
2,2/1,1 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz | |
2,2/1,1 A |
Vitesse variable | |
IP33 | |
0,1 à 600 tr/min | |
Revêtement époxy | |
ABS (boîtier), acier | |
Moteur sans balais donc sans entretien | |
332,23 mm | |
117,6 mm | |
90/260 VCA | |
50/60 Hz |