Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 (GB)
Le nouveau Mastercycler X50 est la synthèse élégante de rapidité, flexibilité et optimisation PCR pour les applications PCR de recherche et pour la standardisation des applications PCR de routine comme les tests agroalimentaires, etc. Un nouvel écran tactile très intuitif met tous ces avantages à portée de main.
Spécification
Précision thermique | ±15°C |
---|---|
Plage de températures (métrique) | 4 à 99°C |
Tension | 110 à 230 V |
Hauteur (métrique) | 33 cm |
Largeur (métrique) | 27.5 cm |
Description
- Plusieurs blocs au choix, du bloc en argent rapide au bloc à 384 puits
- Panneau de commande à écran tactile
- Gradient 2D novateur pour une optimisation moderne de la PCR
- Le X50 avec écran tactile peut contrôler jusqu’à neuf autres appareils (les cycleurs connectés ne disposent pas d’un panneau de commande à écran tactile)
- Concept Flexlid™ : Utilisation de divers consommables grâce au réglage automatique de la hauteur du couvercle
- Faible encombrement
- PCR rapide
- Optimisation de la PCR
- PCR standard
- Séquençage cyclique
Spécification
±15°C | |
110 à 230 V | |
27.5 cm |
4 à 99°C | |
33 cm | |
43 cm |