Learn More
Ansell Edmont™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel bleu Marigold™
Code produit. 15396484
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
  • Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
  • Polyamide seamless liner
  • Wrinkle natural rubber latex coating
  • Gauntlet cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Rubber Latex
Certifications/Conformité Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Matériau de la manchette Natural Rubber Latex
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Latex Free Non
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 50 mil
Type de manchette de gant Élastiquées
Doublure Natural Rubber Latex
Modèle Astroflex
Quantité 144 paires
Résistant à Chemical and liquid