Learn More
MAP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech CL488-17490-100UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The MAP2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human MAP2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MAP2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
MAP2 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat |
Immunofluorescence | |
CoraLite 488 | |
100 μL | |
4133 | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MAP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech > 100 μL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu