Learn More
Chlorure de manganèse(II), ultra sec, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332418
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It iis also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-01-5
Formule moléculaire Cl2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 125.84
Numéro MDL MFCD00011114
Clé InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CID PubChem 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Point d’ébullition 1190°C
Nom chimique ou matériau Manganese(II) chloride
Point de fusion 650°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Rose
Forme physique Billes
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire MnCl2
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5728
Informations sur la solubilité Soluble in water(723g/L at 25 C)
Nom IUPAC Manganèse(2+) ;dichlorure
Poids de la formule 125.84
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.977 g/mL