Learn More
Thermo Scientific™ Seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
Marque:  Thermo Scientific™ 365LL541
Code produit. 10409254
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large éventail de volumes
  • Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception solide et marquages faciles à lire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, Luer-Lok
2,5 ml
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
365RNL22