Learn More
SI Analytics™ Barreau d’agitation magnétique
Le barreau d’agitation magnétique SI Analytics™ permet de faciliter l’agitation et le mélange mains libres.
Marque:  SI Analytics™ 285214232
Code produit. 15350855
  • 73.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Barreau d’agitation magnétique de 30 mm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
33mm
10/boîte
Barreau d’agitation magnétique