Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 673.35€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H14MgO11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.47 |
Numéro MDL | MFCD00149785 |
Clé InChI | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
CID PubChem | 24843 |
ChEBI | CHEBI:31795 |
Nom IUPAC | sulfate de magnésium heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256840
|
Thermo Scientific Acros
213115000 |
500 g | Flacon en plastique |
44.92€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135453
|
Thermo Scientific Acros
213110025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
133.37€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10378703
|
Thermo Scientific Acros
213110250 |
25 kg | Tambour en fibre |
673.35€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10034-99-8 | |
246.47 | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
24843 | |
sulfate de magnésium heptahydraté |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
CHEBI:31795 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Magnesium sulfate heptahydrate | |
p.a. | |
Blanc | |
Crystals | |
H14MgO11S | |
MFCD00149785 | |
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate | |
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de magnésium heptahydraté | |
24843 | |
246.48 | |
Analytique |
770.0°C | |
10034-99-8 | |
5 to 8 (5% soln. at 25°C) | |
99.4% min. (Complexometry) | |
MgSO4·7H2O | |
15, 5755 | |
Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
246.47 | |
CHEBI:31795 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : OM4508000
- Magnesium sulfate heptahydrate