Learn More
Solution de magnésium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Quantité | 250 mL |
La solution contient | HNO3 |
Concentration | 1 g/L |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de magnésium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu