Learn More
m-Xylène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
32.86€ - 617.07€
Identifiants chimiques
CAS | 108-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.17 |
Numéro MDL | MFCD00008536 |
Clé InChI | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 |
CID PubChem | 7929 |
ChEBI | CHEBI:28488 |
Nom IUPAC | 1,3-xylène |
SMILES | CC1=CC(C)=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10543741
|
Thermo Scientific Acros
180862500 |
250 mL | Flacon en verre |
32.86€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10674682
|
Thermo Scientific Acros
180860010 |
1 L | Flacon en verre |
76.18€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205570
|
Thermo Scientific Acros
180860025 |
2.5 L | Flacon en verre |
159.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10592324
|
Thermo Scientific Acros
180860100 |
10 L | Récipient en plastique |
617.07€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-38-3 | |
106.17 | |
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | |
7929 | |
1,3-xylène |
C8H10 | |
MFCD00008536 | |
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 | |
CHEBI:28488 | |
CC1=CC(C)=CC=C1 |
Spécification
m-Xylene | |
108-38-3 | |
Incolore | |
0.8640g/mL | |
25°C | |
Liquide | |
99+% | |
0.864 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.62 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. | |
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 | |
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-xylène | |
7929 | |
106.17 | |
Extra pur |
-48.0°C | |
99.0 | |
100.0 | |
139.0°C | |
Authentic | |
1.4960 to 1.4980 | |
0.005% max. | |
C8H10 | |
MFCD00008536 | |
05, 370 | |
15, 10278 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents | |
CC1=CC(C)=CC=C1 | |
106.17 | |
CHEBI:28488 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning
- m-Xylene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.