Learn More
Welch™ Système de vide de laboratoire LVS302 Z
Marque:  Welch™ 115043
Code produit. 11842253
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Groupe de pompage
• Pompe à membrane tout PTFE
• Evaporation optimisée sous vide régulé: résultats reproductibles, économies d'énergie, protection de l'environnement
• Le point d'ébullition d'un solvant dépend directement de la pression
• Il est recommandé d'évaporer sous vide constant, de telle manière que le point d'ébullition du solvant à évaporer soit de 40°C
• Avec une température de vapeur à 40°C, régler le bain à 60°C pour limiter l'évaporation et la consommation électrique, et la réfrigération du condenseur à 20°C pour une récupération proche de 100 % des solvants évaporés
• Note: ne pas utiliser de pompe pour les solvants très volatils à point d'ébullition proche de 40°C à pression atmosphérique!
• Groupe de pompage
• Groupe de pompage 16 à 138L/min
• Vide limite 8 mbar pour solvants volatils tels que acétone, dichlorométhane, éther
• Vide limite 2 mbar pour solvants lourds tels que eau, DMF, DMSO
• Tout PTFE pour gaz corrosifs
• Récupération des solvants proche de 100%
• Régulateur de vide avec port RS232
• Conseillé pour évaporateur rotatif, sécheur de gel, étuve à vide…
• Tête de pompe aluminium recouverte PTFE renforcé fibre de carbone
• Haute résistance chimique, la bonne conductivité du carbone réduit les charges électrostatiques et diminue les risques d'inflammation des vapeurs de solvant
• Membrane recouverte PTFE, clapets Peek
• Le gaz n'est en contact qu'avec des matériaux hautement résistants
• Lest d'air pour évacuation des solvants de la tête de pompe
• Groupe de pompage manuel: protection de la pompe contre les particules et liquides, récupérations des condensats
• Groupe de pompage automatique: contrôle et détermination automatique du vide
• Les groupes de pompage avec 2 entrées sont équipés de clapets anti-retour pour travaux simultanés sans contamination croisée
• Température maximum des gaz 60°C
• Alimentation 230V - 50Hz
• Tout PTFE avec régulateur de vide, pour tout solvant
• Groupe de pompage économie d'énergie* Contrôle du vide. La pompe s'arrête lorsque le vide de consigne est atteint et se réenclenche si nécessaire: augmente la durée de vie de la pompe, réduit le niveau sonore et économise de l'énergie
• Regulation uniquement par vide de consigne
• Groupe de pompage 7398A
Spécification
Spécification
230 V 50/60 Hz
LVS 302 Z
445 mm
Laboratory Vacuum System
230 V
310 mm
50/60 Hz
360 mm
<8 mbar