Learn More
Corning™ Agitateur orbital LSE™ sans plateforme
Deux options de plateforme en acier inox
1787.80€ - 1795.00€
Spécification
Orbite | 19 mm |
---|---|
Vitesse de rotation | 20 à 300 tr/min |
Tension | 230 V |
Ampérage | 0,25 A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11991991
|
Corning™
6782-NP |
Prise UK |
1787.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11961991
|
Corning™
6781-NP |
Prise EU |
1795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
L’agitateur orbital Corning LSE répond à une variété d’applications d’agitation et de mélange. Un puissant moteur sans balais et un mécanisme d’agitation contre-équilibré assurent un fonctionnement régulier pendant des années d’utilisation sans problème. Plusieurs plateformes (à commander séparément) sont disponibles et facilement interchangeables.
- Deux options de plateforme en acier inox
- Orbite de 19 mm pour l’aération des cultures et la coloration de gels
- Grand écran numérique avec une commande à bouton unique
- Contrôle numérique de la vitesse et de la durée d’agitation
- Sûr pour une utilisation en chambre froide ou en incubateur
- Capacité maximale : 4 x 1 L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml ou 16 x 125 ml
Spécification
19 mm | |
230 V | |
50/60 Hz | |
312 x 255 x 130 mm | |
312 mm | |
7,3 kg |
20 à 300 tr/min | |
0,25 A | |
Plateforme en acier inoxydable | |
130 mm | |
255 mm | |
NP |