Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
2880.00€ - 13560.00€
Spécification
Concentration | See Label |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Formule | proprietary buffer with no preservative |
Poids moléculaire | 205 kDa |
Nom | Human LRRK2 [D1994A], GST Tag |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15448713
|
Invitrogen™
PR9102A |
100 μg |
2880.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15498803
|
Invitrogen™
PV6052 |
1 mg |
13560.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.Spécification
See Label | |
proprietary buffer with no preservative | |
Human LRRK2 [D1994A], GST Tag | |
LRRK2 (D1994A Mutant) | |
970-2527; D1994A | |
Human | |
GST-tag | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
205 kDa | |
RUO - research use only | |
LRRK Kinase Family | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |