Learn More
Bellingham Stanley™ Tube faible volume
Marque:  Bellingham Stanley™ 35-71
Code produit. 11964249
  • 1005.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube polarimétrique flux continu microvolume
• Volume 0,1 à 1mL
• Versions téflonisées pour échantillons corrosifs ou applications haute pureté
• Pour polarimètre ADP ou ADS série 400. Raccords luer femelle entrée/sortie échantillon pour chargement manuel (injection à la seringue embout luer) ou automatique. Longueur du tube précise, obturateurs plats et parallèles en verre. Bouchons
• De fermeture inox, joints caoutchouc
• Micro tube flux continu acier inox
• Non thermostatable
• Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube faible volume
Acier inoxydable
5 x 50 mm