Learn More
Bellingham Stanley™ Tube faible volume avec chemise d’eau
Description
Tube polarimétrique flux continu microvolume• Volume 0,1 à 1mL
• Versions téflonisées pour échantillons corrosifs ou applications haute pureté
• Pour polarimètre ADP ou ADS série 400. Raccords luer femelle entrée/sortie échantillon pour chargement manuel (injection à la seringue embout luer) ou automatique. Longueur du tube précise, obturateurs plats et parallèles en verre. Bouchons
• De fermeture inox, joints caoutchouc
• Micro tube flux continu acier inox thermostatable
• Raccords cannelés entrée/sortie 6mm pour circulation du fluide de thermostatisation
• Tube
Spécification
Tube faible volume | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bellingham Stanley™ Tube faible volume avec chemise d’eau