Learn More
Bel-Art™ Récipients pour produits chimiques en PEBD SP Scienceware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Taille du bouchon:
35 mm
Description
- PE moulé par injection à paroi épaisse
- Facile à nettoyer
- Bouchon à vis avec joint intérieur étanche
- Utilisé pour transporter des échantillons de poussière depuis la Lune
Spécification
Spécification
Capacité | 1.01 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1.01 oz. |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Stockage de petites quantités de liquides ou de solides |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PE |
Quantité | 6 |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Transparent |