Learn More
Lovibond™ Turbidimètre portable TB250 WL
Pour mesure rapide et facile de la turbidité sur le terrain ou en laboratoire
Marque: Lovibond™ 194200
Includes: Deux cellules d’échantillons, batteries, kit d’étalonnage, manuel d’utilisation, mallette de transport et chiffon pour lentilles
Requires : Quatre piles alcalines AA
Description
Pour mesure rapide et facile de la turbidité sur le terrain ou en laboratoire
Idéal pour la surveillance réglementaire, le contrôle des procédés ou l’utilisation sur le terrain.
- Fonctionnement simple à cinq touches
- Grand écran LCD facile à lire
- Étalonnage facile à l’aide des étalons de turbidité fournis
- Les fonctions de plage automatique sélectionnent la plage de turbidité appropriée pour votre échantillon
- La conception de microcircuits à faible consommation d’énergie permet de réaliser 5 000 tests avec quatre piles alcalines “AA” avec une durée de vie d’ampoule estimée de 7 à 10 ans
- Taille des échantillons :10 à 15 ml
Certifications
Certification CE
Compliance
Conforme à la norme USEPA 180.1 pour la mesure de la turbidité
Prestations de service
Deux ans à compter de la date d’expédition
Spécification
Turbidimètre portatif | |
LCD | |
Oui | |
Néphélométrique | |
Mesure la turbidité sur le terrain et en laboratoire | |
0,01 NTU inférieur à 100 NTU, 0,1 NTU pour 100 à 999,9 NTU, 1 NTU pour 1 000 à 1 100 NTU | |
8,25 x 3,75 x 1,75 in (20,9 x 9,5 x 4,5 cm) | |
20,9 cm | |
9,5 cm | |
4,5 cm | |
Alcaline AA | |
CE, US EPA | |
0°C à 50°C |
Lampe au tungstène | |
14 s | |
Deux cellules d’échantillons, batteries, kit d’étalonnage, manuel d’utilisation, mallette de transport et chiffon pour lentilles | |
10 à 15 ml | |
± 2 %, ± 3 % | |
0,01 à 1100 NTU | |
8,25 in | |
3,75 in | |
1,75 in | |
7 à 10 ans | |
180,1 | |
32°F à 122°F | |
2 ans |