Learn More
Tri-sec-butylborohydrure de lithium, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
70.15€ - 359.79€
Identifiants chimiques
CAS | 38721-52-7, 109-99-9, 1113-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28BLi |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.11 |
Numéro MDL | MFCD00011708 |
Clé InChI | ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Nom IUPAC | lithium(1+) tris(butan-2-yl)boranuide |
SMILES | [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10144290
|
Thermo Scientific Acros
176451000 |
100 mL | Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain |
70.15€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10563351
|
Thermo Scientific Acros
176458000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
359.79€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
38721-52-7, 109-99-9, 1113-78-6 | |
190.11 | |
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N | |
lithium(1+) tris(butan-2-yl)boranuide |
C12H28BLi | |
MFCD00011708 | |
lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles | |
[Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC |
Spécification
Lithium tri-sec-butylborohydride | |
Incolore | |
C12H28BLi | |
MFCD00011708 | |
15, 8564 | |
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N | |
lithium(1+) tris(butan-2-yl)boranuide | |
190.11 |
38721-52-7, 109-99-9, 1113-78-6 | |
0.8900g/mL | |
LiB[CH(CH3)C2H5]3H | |
04,312; 06,348; 07,307; 08,308; 10,248; 12,286; 14,195; 15,192 | |
lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles | |
[Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC | |
190.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.Liquide et vapeur inflammables.Peut irriter les voies respiratoires.Réagit viole
Déclaration GHS P Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.- Ne pas fumer.Stocker dans un endroit sec.Stocker dans un récipient fermé.Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 254-101-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lithium tri-sec-butylborohydride, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.