Learn More
Phénoxyde de lithium, solution 0,6 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 388611000
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
67.0°C | |
555-24-8, 109-99-9 | |
Solution | |
C6H5LiO | |
lithium phenoxide, lithium phenolate, phenol lithium salt, phenoxylithium, lithium phenoxide solution, lithium 1+ phenolate, lithium 1+ ion phenolate, lithium, 3-hydroxyphenyl-, lithium salt 9ci | |
[Li+].C1=CC=C(C=C1)[O-] | |
100.05 | |
100.05 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.9180g/mL |
Lithium phenoxide | |
Orange à jaune | |
100 mL | |
−19°C | |
XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M | |
phénoxide de lithium | |
11815295 | |
0.55 to 0.65M | |
0.918 |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium phenoxide, 1M solution in THF
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche