Learn More
Hydrure d’aluminium au lithium, solution 1M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
47.34€ - 235.17€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Aluminum hydride |
---|---|
Couleur | Gris |
CAS | 16853-85-3, 109-99-9 |
Formule moléculaire | AlH4Li |
Formule linéaire | LiAlH4 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10043682
|
Thermo Scientific Acros
199491000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
47.34€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10376962
|
Thermo Scientific Acros
199498000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
235.17€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionEspecificaciones
Lithium Aluminum hydride | |
16853-85-3, 109-99-9 | |
LiAlH4 | |
01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 | |
15, 344 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].[AlH4-] | |
37.95 | |
37.95 | |
0.9 | |
Solution Turbid |
Gris | |
AlH4Li | |
MFCD00011075 | |
0.9000g/mL | |
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminum ; lithium ; hydrure | |
21226445 | |
3.9 to 4.5% (as LiAlH4) | |
−17°C |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Liquide et vapeur inflammables. Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément. Peut former des peroxydes explosifs. Susceptible de provoquer le cancer. Nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l’humidité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin.
danger
- Lithium aluminium hydride, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Consejos de prudencia
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.