Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Band Excision Kit
Un système d’imagerie personnel pour la documentation et l’analyse des gels d’agarose et des cassettes E-Gel™.
Marque: Invitrogen™ 4466605
Includes: 1 activateur de base. 1 plateau de découpe de gel
Description
Le kit d’excision de bandes de l’imageur E-Gel est un intéressant accessoire pour récupérer des bandes désirées sur les gels d’agarose. Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour retirer une bande donnée d’un gel d’agarose coulé par vous-même à l’aide de la base lumineuse bleue pour l’imageur E-Gel ou de la base lumineuse UV pour imageur E-Gel.
- Protégez la base lumineuse pendant la récolte des bandes
- Activez la base lumineuse sans le capot de caméra
- Coupez le gel et non la surface de la base lumineuse
- Le kit comprend une protection anti-coupe pour protéger la base, spécialement conçue pour s’adapter aux bases lumineuses bleue et UV pour l’imageur E-Gel
- La protection anti-coupe aide à récolter les bandes souhaitées sans endommager la surface de la base lumineuse
- Couper la bande directement hors de la surface de la base lumineuse ne présente aucun risque pour l’intégrité des images futures.
- Maintenez les lumières allumées
- Spécialement conçu pour désactiver la transillumination lorsque le capot de caméra est retiré de la base lumineuse, afin d’éviter l’exposition à la lumière bleu intense qui peut être nocive pour les yeux, ou à la lumière UV qui peut être nocive pour yeux et la peau
- La clé magnétique permet la transillumination lorsque le capot de caméra est retiré
Électrophorèse sur gel d’agarose, extraction de gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, transfert northern, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Spécification
1 activateur de base. 1 plateau de découpe de gel. Conserver à température ambiante. |
|
E-Gel™ | |
Température ambiante |
Imageur E-Gel™ | |
Kit d’excision de bande pour imageur |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.