Learn More
BRAND™ Pissettes en PEBD avec vanne de ventilation
Code produit. 10761383 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité:
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Methanol
Éthanol
Pissettes de haute qualité avec cône d’étanchéité intégrés au bouchon.
  • Pour l’eau distillée et les solvants organiques uniquement
  • Orifice de grand diamètre pour faciliter le remplissage
  • L’étiquette indique le contenu et comprend des déclarations générales sur la sécurité en anglais (avec numéros CAS et codes NFPA) et en allemand (avec numéros CAS)
  • Fabriqué en PE-LD souple, supporte des températures jusqu’à 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Orange
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Pissette
Chemical Label Éthanol
Type de bouchon Bouchon